Learn More
Hamilton™ 100 μSerie L 800 Microliter Jeringuilla
Descripción
- Unido a la brida de la jeringa hay un soporte de jeringa azul, que proporciona un lugar para sostener la jeringa que no calentará el cilindro causando imprecisiones en la dispensación.
- Proporciona soporte adicional a los émbolos de pequeño volumen que son propensos a doblarse durante la inyección.
- Esta serie de Microliter Las jeringas son ideales para dispensar volúmenes de hasta 100 μL.
- Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,061 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0059 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.15 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0283 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1.46 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7.75 mm |
| Mostrar más |