Learn More
Hamilton™ 100 μSerie L 700 Microliter Jeringuilla
Código de producto. 17884352
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Punta Luer
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17884352 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer cada uno
17894352 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17824242 22s G Romo Cementada cada uno
17834352 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17824212 Personalizado Personalizado Cementada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17884352 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL80665
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La serie 700 Microliter La jeringa cumple con los requisitos generales de manejo de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
  • La serie 700 es la jeringa original de Hamilton.
  • Esta serie de Microliter Las jeringas están diseñadas para resolver los requisitos generales de manipulación de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
  • La serie 700 sigue siendo el estándar de la industria.
  • Los émbolos y cañones no son intercambiables ni reemplazables.
  • Dispensa volúmenes de hasta 100 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Diámetro interior (imperial) 0,061 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.46 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Longitud de la aguja (imperial) No se incluye la aguja
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 710 LT SYR
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja No se incluye la aguja
Tipo de conexión Punta Luer