Learn More
Hamilton™ 100 μSerie L 700 Microliter Jeringuilla
Descripción
- La serie 700 es la jeringa original de Hamilton.
- Esta serie de Microliter Las jeringas están diseñadas para resolver los requisitos generales de manipulación de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
- La serie 700 sigue siendo el estándar de la industria.
- Los émbolos y cañones no son intercambiables ni reemplazables.
- Dispensa volúmenes de hasta 100 μL.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | No se incluye la aguja |
| Diámetro interior (imperial) | 0,061 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1.46 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7.75 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | No se incluye la aguja |
| Tipo de producto | Jeringa Microliter |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Mostrar más |