Learn More
Hamilton™ 100 μJeringa hermética a gases serie L 1700
Código de producto. 17834372
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
22 G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Cementada
Extraíble
Luer Lock
Luer Lock, fijo
Punta Luer
Material:
Acero inoxidable
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión Material Tamaño de la unidad
17834372 22 G Romo Cementada Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17834242 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17894402 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada Acero inoxidable cada uno
17844252 22s G Romo Cementada Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17824252 22s G Cono Cementada Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17854242 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17814252 22s G Cono Extraíble Vidrio de borosilicato cada uno
17864382 22s G Romo Cementada Acero inoxidable cada uno
17844352 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17804252 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Bloqueo de muestras Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17894392 Personalizado Personalizado Cementada Vidrio de borosilicato cada uno
17824412 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
17854212 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock, fijo Vidrio de borosilicato cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17834372 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL81227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    301.25€ / paquete de 1
    Ahorro 17.75€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Las jeringas de la serie 1700 son la versión hermética al gas de las jeringas de la serie 700.
  • Esta serie de jeringas son ideales para dispensar volúmenes de hasta 100 μL.
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,057 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0161 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.46 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa GasTight
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo Jeringa 1710 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Cementada