Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes 100 % grafito
Código de producto. 10659665 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para Varian, Perkin-Elmer
Descripción:
6,35 mm (0,25 pulg.) de diámetro exterior
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Descripción Tamaño de la unidad
10659665 Para Varian, Perkin-Elmer 6,35 mm (0,25 pulg.) de diámetro exterior paquete de 10
1 options
Código de producto. 10659665 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29033405
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Fabricados con material flexible poroso al oxígeno, lo que los hace adecuados para la mayoría de las aplicaciones, excepto para conexiones de interfaz GC/MS.
  • Electrodos selectivos de iones
  • Forma un agarre suave con la columna y proporciona una junta estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 6,35 mm (0,25 pulg.) de diámetro exterior
Para utilizar con (equipo) Para Varian, Perkin-Elmer