Learn More
Enzo Life Sciences 100µg:Microcystin-RR
Marca:  Enzo Life Sciences ALX-350-043-C100
Encompass_Preferred
100µg:Microcystin-RR
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15179037
  • 173.33€ / 100 microgramos
Descripción
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Microcystin-RR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones