Learn More
Abnova™ Marcador de ADN, 100 pares de bases, Express
Descripción
- Se suministra en cantidad suficiente como para 100 cargas utilizando 4-5 ul por carga.
- No diseñado para cuantificar la concentración de ADN en una muestra.
- Marcadores disponibles premezclados en formato listo para usar; premezclados con solución de colorante de carga (Express).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis |
| Cantidad | 500 μl |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a - 20 °C. Estable (a temperatura ambiente durante 6 meses) |