Learn More
Abnova™ 10 x Tampón Taq
Código de producto. 16002575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,8 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16002575 1,8 mL 1.80 ml
1 options
Código de producto. 16002575 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor D0024.1.8mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
10 x Tampón Taq es un tampón listo para usar para las enzimas Taq, Hot Taq, Red Taq y Long Taq en reacciones de PCR. No contiene MgCl2.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Cantidad 1,8 mL