Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de 10 x 5 ml con tapa de biocontención ClickSeal™
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Aumente la separación de muestras de ácidos nucleicos mediante el rotor Thermo Scientific™ 10 x 5 ml con tapa de biocontención ClickSeal™ .
- Capacidad de microvolúmenes maximizada
- Fuerza G de hasta 20,326 x g
- La tapa de biocontención ClickSeal reduce el tiempo de recuperación con un sistema de apertura con un clic, si se comparan con el sistema de tapa enroscable, y ofrece la garantía de que las muestras están bien guardadas
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Rotor 10 × /5 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
| Material | Polímero diseñado |
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 10 x 5 mL |
| RCF máx. | 20.326 x g |
| Vel. máx | 14.800 rpm |
| Radio mín. (métrico) | 4,2 cm |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R |
| Ángulo | 41° |
| Mehr anzeigen |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.