Learn More
Ácido 10-undecinoico, TRC
Código de producto. 30451989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451989 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30451989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU789030100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecynoic Acid
CAS 2777-65-3
Fórmula molecular C11H18O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 10-Hendecynoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC#C
Nombre IUPAC ácido 10-undecinoico
Peso molecular (g/mol) 182.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1307