Learn More
10-Undecin-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11372627 5 g 5 g
11362627 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11372627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11807.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2774-84-7 | C11H20O | 168.28 g/mol
10-Undecyn-1-ol exhibits an antifungal activity. It is also used in the esterification of pentanoic and stearic acids in the presence of lipase. It is also employed as a reagent in the preparation of 11-bromo-undec-1-yne by reacting with carbon tetrabromide and triphenylphosphine. Further, it acts as an intermediate in synthetic chemistry. In addition to this, it serves as a precursor in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 10-undecin-1-ol muestra una actividad antifúngica. También se utiliza en la esterificación de ácidos pentanoicos y esteáricos en presencia de lipasa. También se emplea como reactivo en la preparación de 11-bromo-undec-1-ino cuando reacciona con el tetrabrombromo de carbono y la trifenilfosfina. Además, actúa como intermedio en química sintética. Además de esto, sirve como precursor en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2774-84-7
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Número MDL MFCD00041675
Clave InChI YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-undecyn-1-ol, 10-undecynol, 11-hydroxyundecyne, 1-undecyn-11-ol, acmc-1cmhp, 11-hydroxy-1-undecyne, 10-undecyn-1-ol,, 10-undecyn-1-ol gc
PubChem CID 76015
Nombre IUPAC undec-10-in-1-ol
SMILES C#CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecyn-1-ol
Densidad 0.873
Punto de ebullición 110°C to 111°C (4 mmHg)
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 5 g
Beilstein 1702764
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 96%