Learn More
Aldehído 10-undecilénico, TRC
Código de producto. 30449014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449014 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30449014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU78883510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecylenic Aldehyde
CAS 112-45-8
Fórmula molecular C11H20O
Cantidad 10 g
Sinónimo 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
Nombre IUPAC undec-10-enal
Peso molecular (g/mol) 168.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1514