Learn More
Aldehído 10-undecilénico, TRC
Código de producto. 30453081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453081 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30453081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU78883525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 10-Undecylenic Aldehyde
CAS 112-45-8
Fórmula molecular C11H20O
Cantidad 25 g
Sinónimo 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
Nombre IUPAC undec-10-enal
Peso molecular (g/mol) 168.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1514
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.