Learn More
10-Undecenoic acid zinc salt, MedChemExpress
Código de producto. 16468506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0914A
MedChemExpress 10-Undecenoic acid zinc salt is a natural or synthetic fungistatic fatty acid, is used topically in creams against fungal infections, eczemas, ringworm, and other cutaneous conditions.
10-Undecenoic acid zinc salt is a natural or synthetic fungistatic fatty acid, is used topically in creams against fungal infections, eczemas, ringworm, and other cutaneous conditions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecenoic acid zinc salt
Forma física Solid
CAS 557-08-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H38O4Zn
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Zinc undecylenate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.4 mg/mL (10.19 mM)
SMILES C=CCCCCCCCCC([O-])=O.C=CCCCCCCCCC([O-])=O.[Zn+2]
Peso molecular (g/mol) 431.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.91
Porcentaje de pureza 98.0%