Learn More
Ácido 10-Undecenoico, TRC
Código de producto. 30452632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452632 250 g -
30455541 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU788820250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-38-9
Fórmula molecular C11 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 184.28
Sinónimo Undecylenic acid, Undec-10-enoic acid
Nombre IUPAC ácido undec-10-enoico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecylenic Acid
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1463