Learn More
10-Undecenoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16458506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0914
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress 10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecenoic acid
Forma física Liquid
CAS 112-38-9
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H20O2
Sinónimo Undecylenic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (271.33 mM)
SMILES C=CCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 184.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 98.0%