Learn More
Éster etílico del ácido 10-undecenoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 692-86-4 |
| Fórmula molecular | C13H24O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | undec-10-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1776 |