Learn More
Éster etílico del ácido 10-undecenoico, TRC
Código de producto. 30454411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454411 5 g 5 g
30456614 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU7888255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester
CAS 692-86-4
Fórmula molecular C13H24O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC undec-10-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 212.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1776