Learn More
10-undecen-1-ol, TRC
Código de producto. 30457327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457327 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30457327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU78884310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecen-1-ol
CAS 112-43-6
Fórmula molecular C11H22O
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
SMILES OCCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC undec-10-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 170.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1671