Learn More
10-Undecen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
10-Undecen-1-ol is used as a flavoring agent. It reacts with tosylated beta-cyclodextrin to prepare beta-cyclodextrin undecenylether. It is used in the synthesis of 10-Undecenylacrylat by reacting with acryloyl and triethylamine. It reacts with carbon monoxide in the presence of dicobalt octacarbonyl and pyridine as a base at pressures greater than 150 bar and temperatures in the range of 100 to 2000C to linear and branched polyesters having relatively high molecular weights (Mn> 10,000 g / mol) in good yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 10-undecen-1-ol se utiliza como agente aromatizante. Reacciona con la beta-ciclodextrina tosilada para preparar la beta-ciclodextrina sin undeceniléter. Se utiliza en la síntesis de 10-undecenilacrilato al reaccionar con acriloilo y trietilamina. Reacciona con el monóxido de carbono en presencia de octacarbonilo de dicobalto y piridina como base a presiones superiores a 150 bar y temperaturas de 100a 200 0C hasta convertirse en poliésteres lineales y ramificados con pesos moleculares relativamente altos (Mn> 10 000 g/mol) en buenas producciones.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Undecen-1-ol |
| Punto de fusión | -3°C |
| Densidad | 0.848 |
| Punto de ebullición | 132°C to 133°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
| Índice de refracción | 1.45 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1753225 |
| Información de solubilidad | Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.3 |
| Mostrar más |