Learn More
10-Undecen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467856 25 g 25 g
11477856 100 g 100 g
11487856 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14002.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.296 g/mol
10-Undecen-1-ol is used as a flavoring agent. It reacts with tosylated beta-cyclodextrin to prepare beta-cyclodextrin undecenylether. It is used in the synthesis of 10-Undecenylacrylat by reacting with acryloyl and triethylamine. It reacts with carbon monoxide in the presence of dicobalt octacarbonyl and pyridine as a base at pressures greater than 150 bar and temperatures in the range of 100 to 2000C to linear and branched polyesters having relatively high molecular weights (Mn> 10,000 g / mol) in good yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 10-undecen-1-ol se utiliza como agente aromatizante. Reacciona con la beta-ciclodextrina tosilada para preparar la beta-ciclodextrina sin undeceniléter. Se utiliza en la síntesis de 10-undecenilacrilato al reaccionar con acriloilo y trietilamina. Reacciona con el monóxido de carbono en presencia de octacarbonilo de dicobalto y piridina como base a presiones superiores a 150 bar y temperaturas de 100a 200 0C hasta convertirse en poliésteres lineales y ramificados con pesos moleculares relativamente altos (Mn> 10 000 g/mol) en buenas producciones.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-43-6
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.296
Número MDL MFCD00004750
Clave InChI GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
PubChem CID 8185
Nombre IUPAC undec-10-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecen-1-ol
Punto de fusión -3°C
Densidad 0.848
Punto de ebullición 132°C to 133°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 25 g
Beilstein 1753225
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 99%