Learn More
10-Undecen-1-ol, 98+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10126352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10126352 25 g Frasco de vidrio 25 g
10360134 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10126352
Marca: Thermo Scientific Acros 388990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-43-6
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.29
Número MDL MFCD00004750
Clave InChI GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
PubChem CID 8185
Nombre IUPAC undec-10-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Undecen-1-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -3.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8460g/mL
Punto de ebullición 245.0°C to 248.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)9OH
Índice de refracción 1.4460 to 1.4530
Cantidad 25 g
Beilstein 01,452
Gravedad específica 0.846
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.29
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10-Undecen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.