Learn More
Éster terc-butílico del acetónido de 10-trans-atorvastatina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-trans-Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester |
| CAS | 1105067-90-0 |
| Fórmula molecular | C40 H47 F N2 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (4S,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/t31-,32+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4S,6R)-6-[2-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 654.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 654.347 |