Learn More
Ácido 10-trans,12-cis-linoleico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-trans,12-cis-Linoleic Acid |
| CAS | 2420-56-6 |
| Fórmula molecular | C18 H32 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 10,12-Octadecadienoic acid, (Z,E)-, (10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic acid, 10-trans,12-cis-Linoleic acid, 10-trans-12-cis-Octadecadienoic acid, 10E,12Z-Octadecadienoic acid, 10t12c Conjugated linoleic acid, C18:2 t-10,c-12, trans-10,cis-12 Conjugated linoleic acid, trans-10-cis-12-Octadecadienoic acid, 10,12-Octadecadienoic acid, (10E,12Z)-, (10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+ |
| SMILES | CCCCC\C=C/C=C/CCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (10E,12Z)-octadeca-10,12-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.2402 |