Learn More
10-(t-Boc-amino)-1-decilbromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-(t-Boc-amino)-1-decylbromide |
| CAS | 887353-29-9 |
| Fórmula molecular | C15 H30 Br N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, (10-bromodecyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 10-(t-Boc-amino)-1-decylbromide, 10-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-decylbromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30BrNO2/c1-15(2,3)19-14(18)17-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-16/h4-13H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | N-(10-bromodecil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 336.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.146 |