Learn More
10-Shogaol, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Shogaol |
| CAS | 36752-54-2 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-tetradecen-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(22)15-13-18-14-16-20(23)21(17-18)24-2/h11-12,14,16-17,23H,3-10,13,15H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C=CCCCCCCCCC)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)tetradec-4-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.23 |