Learn More
10-ftalamido-1-decanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Phthalamido-1-decanol |
| CAS | 161270-70-8 |
| Fórmula molecular | C18H25NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(10-Hydroxydecyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO3/c20-14-10-6-4-2-1-3-5-9-13-19-17(21)15-11-7-8-12-16(15)18(19)22/h7-8,11-12,20H,1-6,9-10,13-14H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(10-hidroxidecil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 303.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1834 |