Learn More
Ácido 10-fenilantraceno-9-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432329 5 g 5 g
15442329 250 mg 250 miligramos
15422329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64911.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 334658-75-2 | C20H15BO2 | 298.15 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate and as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y como material OLED.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334658-75-2
Fórmula molecular C20H15BO2
Peso molecular (g/mol) 298.15
Número MDL MFCD11111989
Clave InChI RVPCPPWNSMAZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-phenylanthracen-9-yl boronic acid, 10-phenyl-9-anthracene boronic acid, 10-phenyl-9-anthraceneboronic acid, 10-phenylanthracene-9-boronic acid, 10-phenylantrhacen-9-yl boronic acid, boronic acid, 10-phenyl-9-anthracenyl, pubchem19639, 9-borono-10-phenylanthracene, 10-phenylanthracene-9-ylboronic acid, 10-phenyl-9-anthryl boronic acid
PubChem CID 22247164
Nombre IUPAC ácido (10-fenilantracen-9-il)borónico
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Phenylanthracene-9-boronic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 11434760
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido