Learn More
10-(Pentafluorofenoxicarbonil)deciltrimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478785 250 mg 250 miligramos
15468785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34117.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 944721-52-2 | C20H29F5O5Si | 472.524 g/mol
It finds its application in optimized immobilization of lectins using self-assembled monolayers on polysilicon encoded materials for cell tagging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la inmovilización optimizada de lectinas utilizando monocapas autoensambladas en materiales codificados con polisilicio para el marcado celular.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien sellado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944721-52-2
Fórmula molecular C20H29F5O5Si
Peso molecular (g/mol) 472.524
Número MDL MFCD13181915
Clave InChI KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
PubChem CID 23582157
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)11-trimetoxisililundecanoato
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 145°C to 150°C (0.05mmHg)
Nombre del producto químico o material 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilane
Cantidad 250 mg
Índice de refracción 1.4370-1.4410
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.52
Porcentaje de pureza 95%