Learn More
10-(Pentafluorofenoxicarbonil)deciltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428755 250 mg 250 miligramos
15418755 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34037.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1197981-08-0 | C23H35F5O5Si | 514.605 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197981-08-0
Fórmula molecular C23H35F5O5Si
Peso molecular (g/mol) 514.605
Número MDL MFCD13181916
Clave InChI WQFFEEIHQJVCHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-triethoxysilyl undecanoate, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltriethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyl triethoxysilane
PubChem CID 99738205
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)11-trietoxisililundecanoato
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 155°C to 160°C (0.04mmHg)
Nombre del producto químico o material 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltriethoxysilane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.61
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.4320-1.4360
Sensibilidad Moisture sensitive