Learn More
10-pentacosanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Pentacosanone |
| CAS | 31469-37-1 |
| Fórmula molecular | C25H50O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10-Pentacosanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H50O/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-20-22-24-25(26)23-21-19-17-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | pentacosano-10-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 366.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.3862 |