Learn More
Ácido 10-oxodecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Oxodecanoic Acid |
| CAS | 5578-80-3 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h9H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 10-oxodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.248 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.126 |