Learn More
Ácido 10-oxo-trans-8-decenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Oxo-trans-8-decenoic Acid |
| CAS | 69152-89-2 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (8E)-10-Oxo-8-decenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h5,7,9H,1-4,6,8H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCC=CC=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 10-oxodec-8-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.11 |