Learn More
10-Oxo Mirtazapina (Impureza de Mirtazapina F), TRC
Código de producto. 30135258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135258 100 mg 100 miligramos
30008256 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO858000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191546-97-1
Fórmula molecular C17 H17 N3 O
Peso molecular (g/mol) 279.34
Sinónimo Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP)
Nombre IUPAC (14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazina[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepina-10(2H)-one
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Oxo Mirtazapine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1372