Learn More
10-Oxo Docetaxel, MedChemExpress
Código de producto. 16479657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479657 5 mg 5 miligramos
16477118 10 mg 10 miligramos
16441629 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16674
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 10-Oxo Docetaxel (Docetaxel Impurity 1) is a novel taxoid having remarkable anti-tumor properties and a Docetaxel intermediate.
10-Oxo Docetaxel (Docetaxel Impurity 1) is a novel taxoid having remarkable anti-tumor properties and a Docetaxel intermediate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Oxo Docetaxel
CAS 167074-97-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H51NO14
Cantidad 5 mg
Sinónimo Docetaxel Impurity 1
SMILES CC(O[C@@]1([C@](C[C@@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4C3=O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 805.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 805.86
Porcentaje de pureza 93.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death