Learn More
10-Oxo-10,11-Dihidro-5H-dibenz[b,f]azepina, TRC
Código de producto. 30137052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137052 10 mg 10 miligramos
30137922 5 mg 5 miligramos
30007445 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21737-58-6
Fórmula molecular C14 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 209.24
Sinónimo 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
Nombre IUPAC 6,11-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-5-one
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0841