Learn More
10-O-desacetil-7-O-(beta-xilosil)paclitaxel, Mikromol™
Descripción
10-O-desacetil-7-O-(beta-xilosil)paclitaxel
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Deacetyl-7-xylotaxol |
| CAS | 90332-63-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 10-Deacetyl-7-xylotaxol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C50 H57 N O17 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 10-Deacetyl-7-xylosylpaclitaxel, 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol, 10-Deacetylpaclitaxel 7-xyloside, 10-Deacetyltaxol 7-xyloside, 7-Xylosyl-10-deacetylpaclitaxel, 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol, 7β-Xylosyl-10-deacetyltaxol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C50H57NO17/c1-25-31(65-45(61)38(56)35(27-15-9-6-10-16-27)51-43(59)28-17-11-7-12-18-28)22-50(62)42(67-44(60)29-19-13-8-14-20-29)40-48(5,41(58)37(55)34(25)47(50,3)4)32(21-33-49(40,24-64-33)68-26(2)52)66-46-39(57)36(54)30(53)23-63-46/h6-20,30-33,35-40,42,46,53-57,62H,21-24H2,1-5H3,(H,51,59)/t30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,42+,46+,48-,49+,50-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@]4(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]6(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c7ccccc7)c8ccccc8)C(=C([C@@H](O)C4=O)C6(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 943.98 |
| Mostrar más |