Learn More
Éster metílico del ácido 10-O-alil-3,8-deshidroxi-9-O-metil luteico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-O-Allyl-3,8-deshydroxy-9-O-methyl Luteic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1173188-31-2 |
| Fórmula molecular | C20H18O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4,9-Dimethoxy-6-oxo-10-(2-propen-1-yloxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O7/c1-5-10-26-17-13(23-2)8-7-12-15(17)16-11(19(21)25-4)6-9-14(24-3)18(16)27-20(12)22/h5-9H,1,10H2,2-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OC)c2OC(=O)c3ccc(OC)c(OCC=C)c3c12 |
| Nombre IUPAC | 4,9-dimetoxi-6-oxo-10-prop-2-enoxibenzo[c]cromeno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 370.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.1053 |