Learn More
10-O-acetil SN-38, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Acetyloxy-7-ethylcamptothecin |
| CAS | 946821-59-6 |
| Fórmula molecular | C24H22N2O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin 10-Acetate, (4S)-9-(Acetyloxy)-4,11-diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-O-Acetyl SN-38 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H22N2O6/c1-4-14-15-8-13(32-12(3)27)6-7-19(15)25-21-16(14)10-26-20(21)9-18-17(22(26)28)11-31-23(29)24(18,30)5-2/h6-9,30H,4-5,10-11H2,1-3H3/t24-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)C)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Nombre IUPAC | [(19S)-10,19-dietil-19-hidroxi-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentaciclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaen-7-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 434.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.1478 |