Learn More
10-O-[(2R,3S)-3-(benzoilamino)-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]-10-O-desacetilpaclitaxel, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 10-O-[(2R,3S)-3-(Benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]-10-O-deacetylpaclitaxel |
| CAS | 2157462-42-3 |
| Fórmula molecular | C61 H62 N2 O16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 10-O-[(2R,3S)-3-(Benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]-10-O-deacetylpaclitaxel, Paclitaxel Imp I (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C61H62N2O16/c1-34-41(76-56(72)47(66)45(36-21-11-6-12-22-36)62-53(69)38-25-15-8-16-26-38)32-61(74)52(78-55(71)40-29-19-10-20-30-40)50-59(5,42(65)31-43-60(50,33-75-43)79-35(2)64)51(68)49(44(34)58(61,3)4)77-57(73)48(67)46(37-23-13-7-14-24-37)63-54(70)39-27-17-9-18-28-39/h6-30,41-43,45-50,52,65-67,74H,31-33H2,1-5H3,(H,62,69)(H,63,70)/t41-,42-,43+,45-,46-,47+,48+,49+,50-,52-,59+,60-,61+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C([C@@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c8ccccc8)c9ccccc9)C3=O)C5(C)C)C |
| Nombre IUPAC | [(1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetiloxi-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]oxi-12-[(2S,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]oxi-1,9-dihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 1079.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1078.4099 |