Learn More
10-nonadecanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Nonadecanone |
| CAS | 504-57-4 |
| Fórmula molecular | C19H38O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(20)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | nonadecan-10-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.2923 |