Learn More
Epredia™ Formol tamponado neutro (10 %), concentrado; botella
Código de producto. 10260219 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
Tamaño de la unidad:
1 PK
10260219 1 gal 1 PK
1 options
Código de producto. 10260219 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 5700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reduzca la exposición a vapores tóxicos gracias al formol tamponado neutro (10 %) Epredia™. Formulado según las directrices del AFIP.
Reduzca la exposición a vapores tóxicos gracias al formol tamponado neutro (10 %) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™. Formulado según las directrices del AFIP.
  • Para estabilizar el pH entre 6,8 y 7,2 se utilizan tampones de fosfato.
  • El exigente control de calidad garantiza una concentración de formaldehído del 10 %.
N.º de cat. 5700 (concentrado):
  • Al presentarse en formato concentrado se reduce el espacio de almacenamiento y el contacto con el formaldehído.
  • La proporción de un galón de concentrado por cuatro galones de agua destilada o desionizada garantiza resultados uniformes con respecto a los obtenidos con formol tamponado neutro (NBF) premezclado al 10 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto concentrado
Cantidad 1 gal
Para utilizar con (aplicación) Fixation
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Neutral Buffered Formalin (Concentrated)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.