Learn More
SI Analytics™ Unidad intercambiable de 10 ml
Código de producto. 13485898 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13485898 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 13485898 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220310
En stock
La unidad intercambiable de 10 ml SI Analytics™ es un accesorio para los modelos TitroLine™ y Titronic™.
  • Con chip integrado para datos de reactivos y frasco de vidrio marrón para valorante
  • Incluye adaptador para frascos GL 45 y S 40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo WA 10
Incluye Chip integrado, frasco de vidrio, adaptador de botella, tubos de goteo y punta de valoración
Volumen (métrico) 10 ml