Learn More
Hamilton™ Jeringa hermética a gases serie 1000 de 10 ml
Código de producto. 17884392
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Extraíble
Luer Lock
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tipo de conexión Tamaño de la unidad Estilo de punta de aguja
17884392 No se incluye la aguja Punta Luer cada uno -
17844322 22 G Punta Luer, cementada cada uno Afilada, biselada, curva, sin perforación
17854322 22 G Punta Luer, cementada cada uno Romo
17864392 No se incluye la aguja Extraíble cada uno No se incluye la aguja
17834212 22 G Luer Lock cada uno Afilada, biselada, curva, sin perforación
17844202 No se incluye la aguja Bloqueo de muestras cada uno No se incluye la aguja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17884392 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    271.89€ / paquete de 1
    Ahorro 23.11€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Las jeringas de la Serie 1000 ofrecen una solución hermética a gases de volumen medio.
  • Esta serie de jeringas cuenta con una variedad de opciones de terminación y agujas, lo que proporciona una versatilidad y adaptabilidad excepcionales.
  • Dispensa volúmenes de hasta 10 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave N.º
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Diámetro interior (imperial) 0,574 in
Diámetro exterior (imperial) 0,695 in
Diámetro interior (métrico) 14.6 mm
Diámetro exterior (métrico) 17.7 mm
Tipo de producto estanco a los gases
Presión máxima 200 psig
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1010 LT
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 mL
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Tipo de conexión Punta Luer