Learn More
10-Metilundecanol, TRC
Código de producto. 30480532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480532 2.5 g 2.50 g
30469920 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3381102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20194-45-0
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.33
Sinónimo 10-Methyl-1-undecanol
SMILES CC(C)CCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methylundecanol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13/h12-13H,3-11H2,1-2H3