Learn More
10-metilundecanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Methylundecanal |
| CAS | 68820-37-1 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 10-Methylundecanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 10-metilundecanal |
| Peso molecular (g/mol) | 184.318 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.183 |