Learn More
10-Metil Docetaxel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Methyl Docetaxel |
| CAS | 160084-81-1 |
| Fórmula molecular | C44 H55 N O14 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 10-Methyl Docetaxel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H55NO14/c1-23-27(56-38(51)32(48)31(25-16-12-10-13-17-25)45-39(52)59-40(3,4)5)21-44(53)36(57-37(50)26-18-14-11-15-19-26)34-42(8,35(49)33(54-9)30(23)41(44,6)7)28(47)20-29-43(34,22-55-29)58-24(2)46/h10-19,27-29,31-34,36,47-48,53H,20-22H2,1-9H3,(H |
| SMILES | CO[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C1C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 821.906 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 821.362 |