Learn More
10-metil-9(10H)-acridinona, TRC
Código de producto. 30468976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468976 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30468976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3119281G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methyl-9(10H)-acridinone
CAS 719-54-0
Fórmula molecular C14H11NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 10-Methyl-9-Acridanone, 10-Methyl-9(10H)-acridone, 10-Methyl-9-acridanone, 10-Methyl-9-acridone, 10-Methylacridin-9-one, 10-Methylacridone, 9,10-Dihydro-9-methyl-10-acridinone, N-Methyl-9-acridone, N-Methylacridone, NSC 1189, NSC 54142
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
SMILES CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 10-metilacridin-9-ona
Peso molecular (g/mol) 209.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0841