Learn More
10-Metoxiiminostilbeno (10-Metoxi-5H-dibenzo[b,f]azepina), Mikromol™
Código de producto. 30051898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051898 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051898 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-Metoxiiminostilbeno (10-Metoxi-5H-dibenzo[b,f]azepina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methoxy Iminostilbene
CAS 11-7-4698
Nombres de analitos o componentes 10-Methoxy Iminostilbene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine, Oxcarbazepine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO/c1-17-15-10-11-6-2-4-8-13(11)16-14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10,16H,1H3
SMILES COC1=Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nombre IUPAC 5-metoxi-11H-benzo[b][1]benzazepina
Peso molecular (g/mol) 223.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0997 g/mol