Learn More
10-Metoxicarbamazepina (10-Metoxi-5H-dibenz[b,f]azepina-5-carboxamida), Mikromol™
Código de producto. 30052246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052246 25 mg 25 miligramos
17990846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052246 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.130025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-Metoxicarbamazepina (10-Metoxi-5H-dibenz[b,f]azepina-5-carboxamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methoxycarbamazepine
CAS 28721-09-7
Nombres de analitos o componentes 10-Methoxycarbamazepine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity B, Oxcarbazepine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Nombre IUPAC 5-metoxibenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 266.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266,1055 g/mol